Fortfahren mit
H9914
HIS-Select® Nickel Magnetic Agarose Beads
Synonym(e):
nickel charged magnetic beaded agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 688,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
Form:
suspension
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
magnetic beads
Quality Segment
form
suspension
shelf life
2 yr (Unopened product)
matrix
6% beaded magnetic agarose
capacity
≥15 mg/mL binding capacity
storage temp.
2-8°C
General description
HIS-Select Magnetic Agarose Beads consist of paramagnetic, immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) resin that contain a proprietary quadridentate chelate, which is bound with nickel and covalently attached through a non-charged, hydrophilic linker to magnetic beaded agarose. The magnetic properties of the beads aid in manipulations, such as repetitive washings, and recovery of the protein bound beads. This leads to greater experimental reproducibility and more accurate quantitation of the His-tagged proteins of interest.
Application
The HIS-Select Nickel Magnetic Agarose Beads are designed for use in automated and small-scale affinity capture (molecular pull-down) purifications of histidine-tagged protein / His-tag protein while exhibiting low non-specific binding of other proteins. The beads can be used to purify His-tagged proteins under native and denaturing conditions.
Physical form
Supplied as a 50% slurry suspension in 30% Ethanol.
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0201LSKMAGHG0924
form
suspension
form
suspension
form
liquid
form
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shelf life
2 yr (Unopened product)
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
matrix
6% beaded magnetic agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
4% beaded magnetic agarose
conjugate
magnetic beads
conjugate
magnetic beads conjugate
conjugate
magnetic beads conjugate
conjugate
magnetic beads
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F
flash_point_c
30 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10101-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H9914-1ML04061838255983
H9914-5ML04061833813645