Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.32
UNSPSC Code:
12352204
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?