Fortfahren mit
H8773
Halogenkohlenstofföl 27
Synonym(e):
1,1,2-trifluoro-2-chloroethene, Chlorotrifluoroethylene homopolymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
SMILES string
FC(=C(F)Cl)F
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
General description
Halogenkohlenstofföl 27 ist ein Polymer von Chlortrifluorethylen (CTFE). Es wird zum Schmieren von Pumpen in Druckkammern verwendet.[1]
Application
Halogenkohlenstofföl 27 wurde zur Mikroinjektion bei Zebrafischembryos verwendet. Es wurde ebenfalls für Verletzungs-Assays (Axotomie) verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H8898378321317667
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE
chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE
-
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)