Fortfahren mit
H8653
(±)-7-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin hydrobromide
Synonym(e):
(±)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (±)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide, (±)-7-OH-DPAT hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H25NO · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.29
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
solubility
H2O: >15 mg/mL
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
InChI key
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Biochem/physiol Actions
(±)-7-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin hydrobromide is a selective D3 dopamine receptor agonist[1] (Kd <1nM); has much weaker affinity for other dopamine receptor subtypes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0618H8520SML2058
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H8653-100MG04061833007464
H8653-25MG04061833007471