Fortfahren mit
H6501
DL-β-Hydroxybuttersäure Natriumsalz
~98%, powder
Synonym(e):
(±)-3-Hydroxybuttersäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.130,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H7O3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
205-774-5
MDL number:
€ 90,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-β-Hydroxybuttersäure Natriumsalz, ~98%
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Application
DL-β-Hydroxybutyric acid sodium salt has been used:
  • as a standard for quantifying blood plasma and milk β-hydroxybutyric acid in Danish Jersey cows
  • to investigate its anticonvulsant effects in epilepsy induced rats[1]
  • to induce hyperketonemia in Holstein dairy cows[2]
Biochem/physiol Actions
β-Hydroxybutyric acid is a ketone body present in the rumen epithelium of liver cells. Its interconversion to acetoacetate influences the acid-base balance and is coupled NADH generation from (nicotinamide adenine dinucleotide) NAD+, measured fluorimetrically. A high plasma level of β-hydroxybutyric acid is implicated in diabetic ketoacidosis. It traverses the blood-brain barrier as a monocarboxylic acid. β-Hydroxybutyric acid may play a protective role in dopaminergic neurodegeneration in Parkinson′s disease model. β-Hydroxybutyric acid is a ligand for G protein-coupled receptor(GPR109A) and favors inhibition of secretion, transcription and translation of growth hormone (GH) and prolactin (PRL) gene in cow anterior pituitary cells (DCAPCs).[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K1875221511C4945
assay
~98%
assay
≥98% (titration)
assay
98%
assay
≥98%
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H6501-25G04061833057827
H6501-100G04061833057810
H6501-5G04061833800966
Questions
  1. Bonjour,  Une fois avoir dilué le BHB  dans l'eau, est-il possible de congeler la solution ?  Merci d'avance
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been evaluated. However, product MAK041 is a B-Hydroxybutyrate assay kit. This kit includes a B-Hysroxybutyrate standard solution at a concentration of 10 mM. The kit is stored at −20°C and has a warranty of 1 year from the date of shipment. Similar stability would be expected for the H6501, provided the stock solution is of similar concentration and aliquoted to avoid repeated freeze/thaw cycles.