Fortfahren mit
H5136
Hydromorphon -hydrochlorid
Synonym(e):
(5α)-4,5-Epoxy-3-hydroxy-17-methyl-morphinan-6-on -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-762-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: >10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES string
OC1=C(O2)C3=C(C[C@@H]4[C@@]5([H])[C@@]3([C@]2([H])C(CC5)=O)CCN4C)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1
InChI key
XHILEZUETWRSHC-NRGUFEMZSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Opiat-Schmerzmittel; μ Opioid-Rezeptor Agonist.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydromorphon -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H5136-50MG04061833797341
H5136-250MG04061833797242