Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Formulation: click here.
Application
Preparation Note
Formulated to contain 9.5 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.35 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
The pH is adjusted after addition of sodium bicarbonate. Investigators who work with stem cells or cell clones frequently prefer media without phenol red.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 500 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
HBSS, salt solutions | HBSS, salt solutions | HBSS, salt solutions | HBSS, salt solutions |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks-Salze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?