Fortfahren mit
H4667
Cytochrome P450 2C9*2 (R144C), human
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 Arg144Cys, CYP2C9 R144C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
54370 g/mol
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
description
purified, soluble
form
liquid
specific activity
12-88 units/mg protein
mol wt
54370 g/mol
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL (P450), 6-14 ng/mg protein (specific content)
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Other Notes
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4542H5292MTOXCE2D6
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Pichia pastoris
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 6-14 ng/mg protein (specific content), 50-150 nmol/mL (P450)
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL, 6-14 nmol/mg protein (specific content)
concentration
3.2-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL (P450), 6-14 nmol/mg protein (specific content)
concentration
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
dry powder
mol wt
54370 g/mol
mol wt
54423.1 g/mol
mol wt
54783.3 g/mol
mol wt
-
specific activity
12-88 units/mg protein
specific activity
3-56 units/mg protein
specific activity
12-110 units/mg protein
specific activity
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H4667-1000PMO04061826541296