Fortfahren mit
H4652
HMG-1 Peptide
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, Histidine-tagged, human recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Amphoterin, HMGB1, High-Mobility-Group-Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.42
MDL number:
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HMG-1 human, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE), Histidine-tagged, recombinant, expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
25 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCO
InChI key
WQCYAHKAJFZVCO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HMGB1(3146)
General description
215 Aminosäuren; besteht aus zwei homologen HMG-Boxen, reich an basischen Aminosäuren und einem sauren Schwanz am Carboxy-Terminus
HMG-1 (High-Mobility-Group-Protein) ist ein Kernprotein mit einem Molekulargewicht von 30 kDa. Es wird von Makrophagen, Monozyten und nekrotischen Zellen sezerniert.[1] Es wird ubiquitär exprimiert. Das Protein besitzt basische HMG (High-Mobility-Group)-Box-Domänen und einen sauren Carboxyl-Terminus.[2]
Application
HMG-1 (High-Mobility-Group-Protein) vom Menschen hat folgende Anwendungen:
  • Erstellen einer Standardkurve für die Messung von HMG1 mittels ELISA-Test (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)[3][3]
  • Untersuchung der apoptotischen Relationen von Lewis-Zellen in Gegenwart von exogenem HMG-1[4]
  • Untersuchung der Veränderungen in der Th (T-Helfer)-17-Zellexpansion in Gegenwart von HMG-1 unter In-vitro-Bedingungen[5]
  • Migrationsassay für GM7373-Zellen[6]
Biochem/physiol Actions
HMG-1 (High-Mobility-Group-Protein) ist ein chromosomales Nicht-Histon-Protein, das die sequenzspezifische Bindung von Proteinen an die DNA fördert. HMG1 bindet DNA auf nicht-sequenzspezifische Weise.[7] Es ist an der Replikation, Transkription und Reparatur von DNA beteiligt. Außerdem wird es in Krebszellen hochreguliert und mit Zellwachstum, Vaskulogenese und der Regulierung der Apoptose in Zusammenhang gebracht.[8] In Gegenwart einer Infektion oder Verletzung wird HMG1 sezerniert und vermittelt eine Entzündung.[9] Es steht mit der Pathogenese von Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis (RA), entzündlicher Darmerkrankung (IBD) und systemischem Lupus erythematosus (SLE) in Verbindung.[1]
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit HEPES-Puffersalzen, pH 7,8, NaCl, EDTA, Triton X-100, Leupeptin und AEBSF.
Analysis Note
Getestet mit DNA-Retardierungsassay
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE148SAB5700184WH0003146M8
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
Quality Level
200
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Gene Information
human ... HMGB1(3146)
Gene Information
human ... HMGB1(3146)
Gene Information
human ... HMGB1(3146)
Gene Information
human ... HMGB1(3146)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H4652-.1MG04061833796023