Fortfahren mit
H4272
Hyaluronidase aus Rindertestes
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
Synonym(e):
Hyaluronat-4-glycanhydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
30 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
253-464-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
750-3000 units/mg solid
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
aseptically processed
Quality Segment
type
Type IV-S
form
powder
specific activity
750-3000 units/mg solid
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
composition
Protein, 80-105% biuret
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Hyaluronidase ist ein aus Rinderhoden gewonnenes Enzym. Es wird für die Entfernung der Kumulusmasse bei der Isolation von Mausembryonen oder von neu ovulierten Eizellen bei der Vorbereitung der Eizellen für eine In-vitro-Kultur verwendet.
Gonadotropine werden für die Superovulation von 20 weiblichen Mäusen verwendet. Die Mäuse werden verpaart und die Embryonen der Präimplantationsphase werden entnommen und gezählt. Die Embryonen werden mit Hyaluronidase behandelt, bis sich die Kumulusmasse von den Embryonen abgelöst hat. Die Embryonen werden kultiviert, täglich betrachtet und ihr Entwicklungsfortschritt wird aufgezeichnet.
Biochem/physiol Actions
Diese Enzyme spalten randomisiert β-N-acetylhexosamin-[1→4]-glycosidische Bindungen in Hyaluronsäure, Chondroitin und Chondroitin-Sulfaten.
Hyaluronidase baut Hyaluronan ab und wird während der Krebsprogredienz unangemessen reguliert.
Preparation Note
1 Fläschchen Hyaluronidase mit 3 mL M2-Medium (Produktnr. M 7167 oder M 5910) oder entionisiertem Wasser rekonstituieren, um 10 mg/mL Stammlösung zu erhalten. Die Stammlösung mit M2-Medium auf eine endgültige Arbeitskonzentration von ca. 300 μg/mL verdünnen.
Other Notes
Eine Einheit baut 0,75 μg des Polysaccharids Hyaluronsäure pro Minute bei einem pH-Wert von 5,35 und einer Temperatur von 37 ºC ab (bestimmt durch turbidimetrische Messung der Absorption (λ: 600 nm), wenn sie nach 45 Minuten mit BSA komplexiert wird).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase aus Rindertestes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What's the conversion between Sigma Unit and International Unit for this enzyme ?
    1 answer
    1. The International Unit, as described by WHO, (1957-01-01), J H Humphrey, is based on, and compared to, the activity of 0.1 mg of the International Standard Preparation'. The value is reported as Turbidity Reducing Units. This product is not tested against an international standard. The activity is measured by the change in absorbance values over time in the presence of hyaluronic acid. See the links below for additional information.
      International Standard for Hyaluronidase reference:
      https://www.sigmaaldrich.com/tech-docs/paper/1257671
      Enzymatic Assay Method applied to this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-hyaluronidase
      Product Datasheet for H3883, the source product for H4272 - note the Procedure for synovial fluid clarification, page 1:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/739/183/h3884pis-ms.pdf