Fortfahren mit
H2667
Histone H4 human
Synonym(e):
Histone, Human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H4C1(121504)
General description
Histones are highly basic chromatin proteins. They tightly pack and organize eukaryotic DNA into nucleosomes. Nucleosomes consist of a histone octamer made of a tetramer of histones H3 and H4 with two dimers of histones H2A and H2B, wherein the 147 DNA base pairs are wrapped around this histone complex.[1]
Application
Histone H4 human has been used in far-western blot analysis for protein identification.[2] It has also been used in the preparation of standard protein solution for protein digestion.[3]
Biochem/physiol Actions
Histones regulate transcription, DNA replication, DNA repair, and recombination.[1]
Other Notes
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H2042H1917H2292
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Gene Information
human ... H4C1(121504)
Gene Information
human ... H2AC20(8338)
Gene Information
human ... H1.0(3005)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
Q16777
UniProt accession no.
P07305
UniProt accession no.
P68431
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H2667-100UG04061833234662