Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 567,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)20OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.57
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
239-673-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.5% (GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C21H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22/h22H,2-21H2,1H3
InChI key
FIPPFBHCBUDBRR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (GC) | assay ~99% (capillary GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H2518-1G | 04061833792254 |
| H2518-25MG | 04061833792278 |