Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 657,00 € 492,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 492,75
Listenpreis€ 657,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
ethanol solution
functional group
carboxylic acid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C\C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C17H28O3/c1-2-3-10-13-16(18)14-11-8-6-4-5-7-9-12-15-17(19)20/h5-8,11,14,16,18H,2-4,9-10,12-13,15H2,1H3,(H,19,20)/b7-5-,8-6+,14-11+/t16-/m0/s1
InChI key
KUKJHGXXZWHSBG-WBGSEQOASA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H1640-50UG | 04061838071101 |