Fortfahren mit
H1252
Homovanillesäure
>99% purity (TLC), powder
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxy-phenylessigsäure, HVA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
206-176-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2213447
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Homovanillesäure, Fluorimetric reagent
Quality Level
assay
>99% (TLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
mp
142-145 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to light yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(CC(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Homovanillic acid has been used as a standard in HPLC analysis.
Biochem/physiol Actions
Metabolit von Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC) durch die Catechol O-Methyltransferase; Reagens für die fluorimetrische Bestimmung von Glucose-Oxidase und anderen oxidativen Enzymen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
37133569673C9008
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
-
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
assay
>99% (TLC)
assay
99%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Homovanillesäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Practical Fluorescence (1990)
Tashjian AH and Armstrong EJ
Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy (2011)
Forced nonuse in unilateral parkinsonian rats exacerbates injury.
Tillerson JL
The Journal of Neuroscience, 22, 6790-6790 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H1252-100MG04061832343150
H1252-250MG04061833664780
H1252-1G04061833664773