Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polypropylene tube
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene tube
sterility
sterile
feature
skirt
packaging
pack of 450 ea
manufacturer/tradename
Greiner 210261
availability
available only in China
color
colorless tube
General description
Greiner Zentrifugenröhrchen
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Zentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?