Fortfahren mit
G9894
γ-Globulins from mouse
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 530,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.900,00
€ 1.615,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
mouse
€ 530,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0011
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
≤4% NaCl
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... ggld(14591)
General description
γ-Globulin molecules is made up of four polypeptide chains, of which two have molecular weights of about 50,000 and two of about 20,000. These chains are cross-linked by disulfide bonds.[1]
Application
γ-Globulins from mouse were used to test the development and validation of ELISA for Herceptin detection in human serum.[2]
Preparation Note
Prepared from Cohn Fraction II, III
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4386H1000000Y0000488
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (electrophoresis)
assay
-
assay
-
biological source
mouse
biological source
human blood
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Gene Information
mouse ... ggld(14591)
Gene Information
human ... IGLL1(3543)
Gene Information
-
Gene Information
-
impurities
≤4% NaCl
impurities
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative, ≤4% NaCl
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G9894-50MG04061833262061
G9894-10MG04061833262054