Über diesen Artikel
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CN)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C112H194N30O31.C2HF3O2/c1-22-62(18)91(142-111(171)90(61(16)17)141-105(165)79(48-83(119)148)134-106(166)80(53-143)137-103(163)76(45-58(10)11)135-109(169)88(59(12)13)138-84(149)49-116)107(167)121-51-86(151)125-77(46-66-32-34-67(145)35-33-66)104(164)132-74(43-56(6)7)100(160)127-68(29-23-26-38-113)96(156)126-70(31-25-28-40-115)98(158)131-72(41-54(2)3)95(155)120-52-87(152)139-92(65(21)144)108(168)122-50-85(150)123-63(19)93(153)130-73(42-55(4)5)102(162)133-78(47-82(118)147)99(159)124-64(20)94(154)140-89(60(14)15)110(170)136-75(44-57(8)9)101(161)128-69(30-24-27-39-114)97(157)129-71(112(172)173)36-37-81(117)146;3-2(4,5)1(6)7/h32-35,54-65,68-80,88-92,143-145H,22-31,36-53,113-116H2,1-21H3,(H2,117,146)(H2,118,147)(H2,119,148)(H,120,155)(H,121,167)(H,122,168)(H,123,150)(H,124,159)(H,125,151)(H,126,156)(H,127,160)(H,128,161)(H,129,157)(H,130,153)(H,131,158)(H,132,164)(H,133,162)(H,134,166)(H,135,169)(H,136,170)(H,137,163)(H,138,149)(H,139,152)(H,140,154)(H,141,165)(H,142,171)(H,172,173);(H,6,7)/t62-,63-,64-,65+,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,88-,89-,90-,91-,92-;/m0./s1
InChI key
BURHHWGBXFIPSQ-FAJNZGOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?