Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 210,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 328,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenparticle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Glass beads, unwashed have been used:
- for lysing Clostridium difficile cells to perform assays of β-glucuronidase
- in granular bed collection substrate which is used to connect downstream of the impactor in the nanoparticle respiratory deposition (NRD) sampler and provide a collection of particles
- for the disintegration of leaf material to form fine powder for DNA extraction
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ada Ching et al.
BMC genetics, 3, 19-19 (2002-10-09)
Recent studies of ancestral maize populations indicate that linkage disequilibrium tends to dissipate rapidly, sometimes within 100 bp. We set out to examine the linkage disequilibrium and diversity in maize elite inbred lines, which have been subject to population bottlenecks
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G9018-1KG | 04061826186121 |
| G9018-250G | 04061832328010 |
| G9018-500G | 04061832328027 |