Fortfahren mit
G8759
D-Glucose-Diethylmercaptal
Synonym(e):
D-Glucose diethyl dithioacetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
217-728-1
MDL number:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCSC(SCC)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C10H22O5S2/c1-3-16-10(17-4-2)9(15)8(14)7(13)6(12)5-11/h6-15H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-/m1/s1
InChI key
BTOYCPDACQXQRS-LURQLKTLSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G8759-1G04061826059654