Über diesen Artikel
assay
>93% (HPLC)
form
solid
solubility
0.1% trifluoroacetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(C)C)[C@@H](O)C[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C41H64N8O14/c1-20(2)16-27(46-39(60)28(19-31(43)51)47-40(61)34(21(3)4)49-37(58)25(42)12-14-32(52)53)30(50)17-22(5)35(56)44-23(6)36(57)45-26(13-15-33(54)55)38(59)48-29(41(62)63)18-24-10-8-7-9-11-24/h7-11,20-23,25-30,34,50H,12-19,42H2,1-6H3,(H2,43,51)(H,44,56)(H,45,57)(H,46,60)(H,47,61)(H,48,59)(H,49,58)(H,52,53)(H,54,55)(H,62,63)/t22-,23+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,34+/m1/s1
InChI key
NIOCOJFPGCXNKL-ZKZXETMPSA-N
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G8291-.5MG | 04061832981734 |