Fortfahren mit
G7793
Glycerol Standard Solution
2.5 mg/ml equivalent triolein concentration
Synonym(e):
Triolein Standard Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
0.26 mg/mL glycerol
storage temp.
2-8°C
Application
The triglyceride and free glycerol kits are for the quantitative determination of glycerol, total triglycerides or free triglycerides.
Other Notes
In addition to kits, the individual reagents and glycerol standard are available separately when fewer reactions are needed.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1458P7306P3869
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
concentration
0.26 mg/mL glycerol
concentration
40 % (w/w) in H2O
concentration
50 % (w/v)
concentration
0.65 mM (phosphorous)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lipid Induced Insulin Resistance
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G7793-5ML04061833643297