Fortfahren mit
G5269
D-Glucuronsäure
≥98% (GC)
Synonym(e):
Glucosiduronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-486-4
Beilstein/REAXYS Number:
1727083
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D 35 to 37°, c = 6% (w/v) in H2O (equilibrium value)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
159-161 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
InChI key
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
General description
Glucuronsäure ist ein Bestandteil von Xylan, einer Hemicellulose in den Zellwänden von Pflanzen.
Application
D-Glucuronsäure hat folgende Anwendungen:
  • in menschlichen In-vitro-Verdaumodellen
  • als faseriges Cellulosepulver zum Testen von Futterpräferenzen bei Versuchstermiten
  • als Standard zur Quantifizierung von Glucuronsäure in Urinproben
Biochem/physiol Actions
Beim Menschen ist die Konjugation von Glucuronsäure mit steroidalen Verbindungen und Wirkstoffen ein wichtiger Schritt in Phase-II-Stoffwechselreaktionen. Dies beeinflusst den Biotransformationsprozess der Verbindung.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR19561294319851450
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥99%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glucuronsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G5269-10G04061835366835
G5269-25G04061835366842
G5269-50G04061835366859
G5269-100G04061835366828
G5269-10MG04061833633960
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is the purity of the standard ASIS standard or ANHYDROUS standard?
    1 answer
    1. The minimum purity of this material is 98% by GC. This information is reported on an 'as is' basis in the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g5269#product-documentation
      Helpful?
  2. is glucuronic acid hygroscopic?
    1 answer
    1. Generally, D-Glucuronic acid is hygroscopic. However, specific information confirming the hygroscopic nature of this product is not available.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. Request you to share GC based Method of Analysis for the estimation of D-Glucuronic acid.
    1 answer
    1. The purity of this product is analyzed by capillary GC with flame ionization detection (FID), and the Glucuronic Acid is run as the trimethylsilyl (TMS) derivative. The purity reported on the certificate of analysis is simply the integrated area of the largest peak. Unfortunately, the other details of the Gas Chromatography method (type of column, temperature gradient, etc.) are held as proprietary information.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf