Fortfahren mit
G4753
Griseofulvin
From Penicillium griseofulvum, 97.0-102.0%, Apoptosis inducer, powder
Synonym(e):
(2S)-trans-7-Chlor-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro-(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexen)-3,4′-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
€ 378,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17ClO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-767-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
95226
Assay:
97.0-102.0%
Form:
powder
€ 62,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Griseofulvin, from Penicillium griseofulvum, 97.0-102.0%
biological source
Penicillium griseofulvum
Quality Segment
assay
97.0-102.0%
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
InChI key
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Biochem/physiol Actions
Antifungal. Mode of action: Disrupts the mitotic spindle structure and inhibits nuclear division.[1] Induces apoptosis in human tumor cell lines.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR15341299007Y0002046
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
97.0-102.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
biological source
Penicillium griseofulvum
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Griseofulvin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G4753-25G04061833631928
G4753-5G04061833631935
G4753-50G04061832941165