Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 408,00 |
Über diesen Artikel
€ 139,00
Produktname
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt, ~99% (TLC)
assay
~99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N4O4.C7H8O3S/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
XHLUWCXVWCBOPP-MERQFXBCSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ~99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow | solubility acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G2901-25MG | 04061832908687 |
| G2901-100MG | 04061833629574 |