Fortfahren mit
G2528
Glass strips
For thick section (Histology) knives
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
€ 79,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Pre-washed and ready to use
packaging
pkg of 12 strips
size
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
General description
Specially formulated for microtomy knife making.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2403GFCP103000SLW492148
Glass strips For thick section (Histology) knives
G2528
Glass strips
Glass strips For thin section (EM) knives
G2403
Glass strips
description
Pre-washed and ready to use
description
Pre-washed and ready to use
description
-
description
-
size
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
size
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
size
-
size
-
packaging
pkg of 12 strips
packaging
pkg of 30 strips
packaging
pack of 100 strips
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G2528-1PAK04061833575185