Fortfahren mit
G2044
Glucagon
synthetic, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
GlucaGen, Glucagon peptide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 603,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.700,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C153H225N43O49S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3482.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
potency
0.3-10 μg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.05 M acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C153H225N43O49S.ClH/c1-72(2)52-97(133(226)176-96(47-51-246-11)132(225)184-104(60-115(159)209)143(236)196-123(78(10)203)151(244)245)179-137(230)103(58-83-64-167-89-29-19-18-28-87(83)89)183-131(224)95(43-46-114(158)208)177-148(241)120(74(5)6)194-141(234)101(54-79-24-14-12-15-25-79)182-138(231)105(61-117(211)212)185-130(223)94(42-45-113(157)207)171-124(217)75(7)170-127(220)91(31-22-49-165-152(160)161)172-128(221)92(32-23-50-166-153(162)163)174-146(239)110(69-199)191-140(233)107(63-119(215)216)186-134(227)98(53-73(3)4)178-135(228)99(56-81-33-37-85(204)38-34-81)180-129(222)90(30-20-21-48-154)173-145(238)109(68-198)190-136(229)100(57-82-35-39-86(205)40-36-82)181-139(232)106(62-118(213)214)187-147(240)111(70-200)192-150(243)122(77(9)202)195-142(235)102(55-80-26-16-13-17-27-80)188-149(242)121(76(8)201)193-116(210)66-168-126(219)93(41-44-112(156)206)175-144(237)108(67-197)189-125(218)88(155)59-84-65-164-71-169-84;/h12-19,24-29,33-40,64-65,71-78,88,90-111,120-123,167,197-205H,20-23,30-32,41-63,66-70,154-155H2,1-11H3,(H2,156,206)(H2,157,207)(H2,158,208)(H2,159,209)(H,164,169)(H,168,219)(H,170,220)(H,171,217)(H,172,221)(H,173,238)(H,174,239)(H,175,237)(H,176,226)(H,177,241)(H,178,228)(H,179,230)(H,180,222)(H,181,232)(H,182,231)(H,183,224)(H,184,225)(H,185,223)(H,186,227)(H,187,240)(H,188,242)(H,189,218)(H,190,229)(H,191,233)(H,192,243)(H,193,210)(H,194,234)(H,195,235)(H,196,236)(H,211,212)(H,213,214)(H,215,216)(H,244,245)(H4,160,161,165)(H4,162,163,166);1H/t75-,76+,77+,78+,88-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-;/m0./s1
InChI key
RKGLLHCSSVJTAN-YYICOITRSA-N
General description
Glucagon ist ein Peptidhormon aus 29 Aminosäuren, das von Alphazellen im Pankreas ausgeschieden wird. Seine Freisetzung wird bei sinkendem Glukosespiegel im Blut vom Hypothalamus kontrolliert. Die C-terminale Region des Glucagons ist für die Rezeptorbindung entscheidend.
Application
Glucagon wird verwendet:
  • bei der Stimulation menschlicher primärer Hepatozyten zur Produktion von zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP)
  • zur Messung der Glucagon-Reaktion bei Mäusen
  • zur Induktion gluconeogener Stimuli in primären Hepatozyten
Biochem/physiol Actions
Glucagon hat die Funktion, den Glukosespiegel zu erhöhen, indem es das GCGR in der Leber aktiviert und die Glukosezirkulation im Blut vermittelt.[1] Der durch Hyperglukagonämie erhöhte Glukagonspiegel wird bei Diabetes und bei nichtalkoholischer Fettlebererkrankung, nach Magenbypass-Operationen und bei Tumoren auf Glukagonbasis beobachtet.
Physical form
Pulver -0 °C; in Arbeitsaliquoten eingefroren; wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden
Other Notes
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein chemisch synthetisiertes Glucagon, das für die Verwendung in Zellkulturanwendungen geeignet ist.
H-His-Ser-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr-OH.xHCl
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1774Y00001911294036
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
-
form
crystalline
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glucagon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G2044-25MG04061833628591
G2044-5MG04061833628607
G2044-1MG04061833628584
Questions
  1. Which of the products, G2044 or G1774, is more suitable for in-vivo application?
    1 answer
    1. G2044 and G1774 have not been validated for in vivo application. However, there is a citation suggesting that G2044 is effective for in vivo application, which may serve as a valuable reference for protocols.
      Reference: Cell Rep. 2017 Mar 28;18(13):3192-3203. doi: 10.1016/j.celrep.2017.03.005. Title: Pancreatic α Cell-Derived Glucagon-Related Peptides Are Required for β Cell Adaptation and Glucose Homeostasis PMID: 28355570
      The citation involves the use of synthetic glucagon dissolved in PBS (20mg/kg body weight; G2044; Sigma) being i.p. injected 1 minute prior to glucose administration.