Fortfahren mit
G1627
Gly-His
powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gly-His,
form
powder
Quality Segment
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12N4O3/c9-2-7(13)12-6(8(14)15)1-5-3-10-4-11-5/h3-4,6H,1-2,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
YIWFXZNIBQBFHR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G1627-100MG04061833628287