Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 802,00 |
Über diesen Artikel
€ 802,00
Quality Segment
assay
>96%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N1CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(C)C)C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C42H68N10O11S/c1-23(2)19-32(40(61)46-27(35(45)56)15-18-64-5)52-17-14-28(42(52)63)47-41(62)34(24(3)4)51-38(59)29(20-25-11-7-6-8-12-25)49-39(60)31(22-53)50-37(58)30(21-33(54)55)48-36(57)26(44)13-9-10-16-43/h6-8,11-12,23-24,26-32,34,53H,9-10,13-22,43-44H2,1-5H3,(H2,45,56)(H,46,61)(H,47,62)(H,48,57)(H,49,60)(H,50,58)(H,51,59)(H,54,55)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI key
HVUNRXRFMQDMBO-NOJSRKIXSA-N
Gene Information
human ... TACR2(6865)
mouse ... TACR2(21337)
rat ... TACR2(25007)
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay >96% | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... TACR2(6865) | Gene Information human ... GZMB(3002) | Gene Information - | Gene Information human ... NR3C1(2908) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G113-1MG | 04061826152720 |