Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 79,20 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 293,00 € 249,05 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white
solubility
H2O: soluble 12 mg/mL at 60 °C
originator
Promius
SMILES string
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
InChI key
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble 12 mg/mL at 60 °C | solubility - | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| originator Promius | originator - | originator AstraZeneca | originator - |
| color white | color - | color white | color white to beige |
| Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanfacin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?