Fortfahren mit
F8649
Formiatdehydrogenase aus Candida boidinii
lyophilized powder, 5.0-15.0 units/mg protein
Synonym(e):
FDH, Formate:NAD+ oxidoreductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 792,00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-844-2
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
5.0-15.0 units/mg protein
Biological source:
fungus (Candida boidinii)
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Candida boidinii)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
5.0-15.0 units/mg protein
composition
Protein, 5.0-20.0% biuret
storage temp.
2-8°C
Application
Formiatdehydrogenase (FDH) wird für die Diagnostik in großtechnischen Industrieprozessen verwendet. Es wird bei der Herstellung einer unnatürlichen Aminosäure, L-ter-Leucin, einer Komponente einiger HIV-Protease- und Matrix-Metalloprotease-Inhibitoren verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Formiatdehydrogenase ist an der Regulierung der Stressantwort von Pflanzen beteiligt[2] und katalysiert die Reduktion von NAD+ zu NADH.[3]
Formiatdehydrogenase ist ein abundantes Enzym aus der Hefe Candida boidinii (CbFDH), das bei der Energieversorgung von methylotrophen Mikroorganismen und bei der Regulierung der Stressantwort von Pflanzen eine wichtige Rolle spielt.[1]
Other Notes
Eine Einheit oxidiert 1,0 μmol Formiat zu CO2 pro Minute in Gegenwart von β-NAD bei pH-Wert 7,6 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6941L3888L9636
specific activity
5.0-15.0 units/mg protein
specific activity
5-15 units/mg protein
specific activity
150-500 units/mg protein
specific activity
≥80 units/mg solid
biological source
fungus (Candida boidinii)
biological source
fungus (Candida boidinii)
biological source
bacterial (Lactobacillus leichmannii)
biological source
bacterial (Staphylococcus epidermidis)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, 5.0-20.0% biuret
composition
-
composition
Protein, ~50% biuret
composition
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Could you please provide the uniprot accession code of the enzyme? Best regards
    1 answer
    1. The UniProt accession ID is O13437. Please access this link below:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/O13437/entry.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What solvent can Product F8649, Formate dehydrogenase from Candida boidinii be  dissolved in?
    1 answer
    1. Product F8649, Formate dehydrogenase from Candida boidinii can be dissolved in 50 mM phosphate buffer, pH 7.5 to 8.0, or in double distilled water. Solubility is approximately 10 mg/ml.
      Helpful?
  4. How do you store Formate Dehydrogenase from Candida boidinii , product F8649, once it has been solublized?
    1 answer
    1. Aliquots of the enzyme Formate Dehydrogenase from Candida boidinii , product F8649, should be stable for at least 6 months when stored at -15 to -25°C, at +33°C for 1 day, and at +2 to +8°C for 7 days. Aliquots should be thawed only once.