Fortfahren mit
F8399
Riboflavin 5′-monphosphate Natriumsalz Hydrat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
FMN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N4O9P · xNa+ · yH2O
Molekulargewicht:
455.34 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-988-6
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34058005
€ 88,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is highly soluble in water. Flavins are considered as blue-light absorbing dyes.
Application
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is used as a prosthetic group by oxidoreductase (one and two electron transfer) enzymes such as NADH dehydrogenases, nitric oxide synthases, and nitrilotriacetate monooxygenases. Riboflavin 5′-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases. FMN is used to study molecular sensing based gene regulation by riboswitches.
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate has been used:
  • in the study to examine FMN (flavin mononucleotide) photo-reduction in aqueous solutions
  • to immobilize on titanium oxide modified carbon fibre to determine its electrochemical behavior
  • in flavin identification
Biochem/physiol Actions
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) acts as a cofactor in flavoproteins and possess biological activity in enzymes and photoreceptors.
Preparation Note
Prepared by the enzymatic hydrolysis of flavin adenine dinucleotide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F2253F1392F6750
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥70%
assay
70-79% (fluorimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F8399-5MG04061833007105
F8399-10MG04061833007099
F8399-1MG04061826674819