Über diesen Artikel
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥4.0 units/mg protein
composition
Protein, 5.0-25.0% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?