Fortfahren mit
F7817
Fumonisin B2 -Lösung
1.4 mM in DMSO
Synonym(e):
FB2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H59NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.83
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-664-3
€ 406,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
705.83
Quality Segment
concentration
1.4 mM in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3414234485234139
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
705.83
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
concentration
1.4 mM in DMSO
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water (50:50)
concentration
-
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumonisin B2 -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F7817-500UL04061838031105