Fortfahren mit
F6777
Flecainid -acetat (Salz)
≥98% (HPLC), powder, sodium channel blocker
Synonym(e):
N-(2-Piperidylmethyl)-2,5-bis-(2,2,2-trifluorethoxy)-benzamid -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20F6N2O3 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
258-997-5
MDL number:
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Flecainid -acetat (Salz),
Quality Segment
originator
Medicis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2
InChI
1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4)
InChI key
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Biochem/physiol Actions
Class IC antiarrhythmic agent; sodium channel blocker
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Medicis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F01200001270800Y0001274
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
Medicis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F6777-25MG04061833618929
F6777-100MG04061833618905