Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 396,00 |
15 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 961,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Biological source:
insect (firefly)
€ 396,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
insect (firefly)
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 100 mg
technique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Fireflies have been used in several studies of bioluminescence. In particular they may be used in assays to determine toxicity pathways because bioluminescence can quantitatively measure a wide range of biological activities.
Physical form
Each vial contains soluble extract from 100 mg of dried lanterns. After reconstituting with 5 mL of water, the solution will contain 50 mM potassium phosphate, pH 7.4, and 20 mM MgSO4
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source insect (firefly) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source Pseudomonas aeruginosa |
| technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) toxicology assay: suitable |
| form solid | form solid | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 100 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Firefly Lantern Extract
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?