F5900
Monoclonal Anti-Interleukin-2−Carboxyfluorescein antibody produced in mouse
clone 5334, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-IL-2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
carboxyfluorescein conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5334, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... IL2(3558)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable