Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 252,00 € 126,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 710,00 € 355,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.210,00 |
Über diesen Artikel
€ 126,00
Listenpreis€ 252,00Sparen Sie 50%Quality Segment
assay
≥98% (elemental analysis)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase)) | fluorescence λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts) | fluorescence λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine) | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| assay ≥98% (elemental analysis) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay - |
| mp 52-54 °C (lit.) | mp 52-54 °C (lit.) | mp 97-100 °C, 97-99 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?