Fortfahren mit
F5881
Freund-Adjuvans, komplett
cell suspension
Synonym(e):
FCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,70
6 x 10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
10 x 10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
€ 53,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
cell suspension
Quality Level
color
amber
storage temp.
2-8°C
General description
Jeder Milliliter komplettes Freund-Adjuvans enthält 1 mg  Mycobacterium tuberculosis  (H37Ra, ATCC 25177), durch Hitze abgetötet und getrocknet, 0,85 ml Paraffinöl und 0,15 ml Mannidmonooleat.
Application
Antigene (vorzugsweise in Kochsalzlösung) werden normalerweise zwecks Bildung einer Emulsion mit einem Adjuvans gleichen Volumens gemischt.[1]
Das Freund-Adjuvans kann zur Herstellung von Wasser-in-Öl-Emulsionen von Immunogenen verwendet werden. Antigene in Wasser-in-Öl-Emulsionen stimulieren starke und langanhaltende Antikörperreaktionen, die auf die langsame Freisetzung von Antigen zurückgeführt werden können.
Biochem/physiol Actions
Die Myobakterien im kompletten Freund-Adjuvans locken Makrophagen und andere Zellen zur Injektionsstelle, wodurch die Immunreaktion gesteigert wird. Aus diesem Grund wird das komplette Freund-Adjuvans für initiale Injektionen verwendet und das inkomplette Freund-Adjuvans für nachfolgende Wiederholungsinjektionen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
344289F5506AR001
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
cell suspension
form
liquid
form
liquid
form
liquid
color
amber
color
clear to slightly cloudy amber
color
faintly yellow to yellow
color
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Verwandter Inhalt
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Product Information Sheet
Instructions
U Iqbal et al.
British journal of cancer, 103(10), 1606-1616 (2010-10-21)
Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) is an abundant, selective and accessible biomarker of glioblastoma multiforme (GBM) tumour vessels. In this study, an anti-IGFBP7 single-domain antibody (sdAb) was developed to target GBM vessels for molecular imaging applications. Human GBM was
E L Brown et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 15(2), 156-164 (2009-01-22)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is increasingly responsible for staphylococcal infections in the community. A large percentage of the community-acquired methicillin-resistant (CA-MRSA) strains in the USA produce Panton-Valentine leukocidin (PVL), which is associated with severe infections. The virulence of the clinical CA-MRSA
Suchandan Sikder et al.
The Journal of infectious diseases, 218(2), 324-335 (2017-12-14)
Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease (ARF/RHD) have long been described as autoimmune sequelae of Streptococcus pyogenes or group A streptococcal (GAS) infection. Both antibody and T-cell responses against immunodominant GAS virulence factors, including M protein, cross-react with host
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F5881-6X10ML04061838255471
F5881-10ML04061838255457
F5881-10X10ML04061838255464
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long is the shelf life of this product under optimal storage conditions?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  2. Where can I find information on dosage and an immunization schedule for use with Product F5881, Freund's Adjuvant?
    1 answer
    1. Dosage and immunization schedule can be found in the following reference: Harlow, E. and Lane, D., Antibodies: A Laboratory Manual, p. 151, Cold Spring Harbor Laboratory, (1988).
      Helpful?
  3. When using Product F5881, Freund's Adjuvant, how do I prepare my samples for injection?
    1 answer
    1. We provide a protocol for preparation of samples in Freund's adjuvant on the product information sheet (attached).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.