Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 435,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6050, monoclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
dot immunobinding: 1:64, particle immunofluorescence: 1:8
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| technique(s) dot immunobinding: 1:64, particle immunofluorescence: 1:8 | technique(s) dot immunobinding: 1:64, particle immunofluorescence: 1:32 | technique(s) dot immunobinding: 1:32, particle immunofluorescence: 1:16 | technique(s) dot immunobinding: 1:16, particle immunofluorescence: 1:16 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F4641-.2ML | 04061833617816 |