Fortfahren mit
F3885
Fetales Kälberserum
γ-irradiated, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
γ-irradiated, sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
product line
FBS Classic
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Hergestellt durch Exposition gegenüber einer 60Co-Quelle.
Analysis Note
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12107CF3297F9423
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
origin
Australia origin
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated
sterility
sterile-filtered
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetales Kälberserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie unser Angebot an fötalem Rinderserum (FBS) und bestimmen Sie das richtige FBS für Ihre Laboranforderungen und Ihr Budget. Serumprobe bestellen
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Shabir Ahmad Lone et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 131-131 (2020-05-01)
The global prevalence of fungal diseases is increasing rapidly, which affects more than a billion people every year with significant mortality rate. On the other hand, the development of new drugs to treat these fungal infections is slow, while the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3885-3L04061837034695
F3885-6X500ML04061837034701
F3885-1L04061837034671
F3885-500ML04061833617311
F3885-24X500ML04061837034688
F3885-100ML04061837034664