Fortfahren mit
F3641
Firefly Lantern Extract
powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
storage temp.
−20°C
Packaging
Package size based on weight of dried lanterns extracted
Physical form
Glycine buffered, with added luciferin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Firefly Lantern Extract
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3641-50MG04061833270998