Fortfahren mit
F3013
Ferredoxin -Lösung aus Spinacia oleracea (spinach)
lyophilized powder, Ferredoxin ≥15 wt. %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 740,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.550,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
spinach (Spinacia oleracea)
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
spinach (Spinacia oleracea)
Quality Level
form
lyophilized powder
composition
Ferredoxin, ≥15 wt. %
solubility
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
spinach ... SOVF(137530)
General description
Ferredoxin I (Fd I) from Spinacia oleracea comprises 97 amino acid and is an iron sulfur cluster (2Fe-2S). It is synthesized in the chloroplast. The structure of Fd I has conserved active site.
Application
Ferredoxin from Spinacia oleracea (spinach) has been used:
  • as a substrate for spinach ferredoxin reductase,
  • for reconstitution with chlorophyll-A for scanning electron microscope (SEM) dispersive X-ray analyzer (EDX) integrated analysis,
  • as a reductant in adenylylsulfate (APS) reductase activity of P. aeruginosa
Biochem/physiol Actions
Ferredoxine sind eisenhaltige Proteine, die als Elektronentransferkatalysatoren bei der Photosynthese dienen.
Ferredoxin is important in the electron transfer cascade required for this nitrogen assimilation. It has been used in studies of assimilation of inorganic nitrogen from nitrite or nitrate in the absence of ammonium.
Packaging
Package sizes are based on ferredoxin content.
Physical form
Contains Tris buffer
Preparation Note
Partially purified by the method of Tagawa and Arnon, Nature, 195, 537 (1962).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F5875F0628P9752
biological source
spinach (Spinacia oleracea)
biological source
spinach (Spinacia oleracea)
biological source
-
biological source
spinach
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
solubility
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
spinach ... SOVF(137530)
Gene Information
spinach ... SOVF(137530)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).
Keita Miyake et al.
The FEBS journal, 287(18), 4016-4031 (2020-01-30)
Bilin pigments play important roles for both light perception and harvesting in cyanobacteria by binding to cyanobacteriochromes (CBCRs) and phycobilisomes (PBS), respectively. Among various cyanobacteria, Acaryochloris marina MBIC 11017 (A. marina 11017) exceptionally uses chlorophyll d as the main photosynthetic pigment absorbing
Harnessing a P450 fatty acid decarboxylase from Macrococcus caseolyticus for microbial biosynthesis of odd chain terminal alkenes
Lee JW, et al.
Metabolic Engineering Communications, 7, e00076-e00076 (2018)
Structure of the Mutant E92K of [2Fe-2S] Ferredoxin I from Spinacia oleracea at 1.7 AA Resolution
Binda C, et al
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 54(6), 1353-1358 (1998)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3013-10MG04061833270974
F3013-1MG04061833613481
F3013-5MG04061833270981
Questions
  1. I would like to know what the iron content of the extract is? If this information is available I would also like to know the methode of analysis.
    1 answer
    1. Iron content is not a specification.