Fortfahren mit
F2917
Fmoc-Nle-OH
Synonym(e):
(S)-2-(Fmoc-amino)-capronsäure, (S)-2-(Fmoc-amino)-hexansäure, N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-norleucin, Fmoc-L-norleucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.41
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5305164
MDL number:
mp
141-144 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI key
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)