Fortfahren mit
F2773
2-Fluoradenin-9-β-D-Arabinofuranosid
DNA synthesis inhibitor
Synonym(e):
9-β-D-Arabinofuranosyl-2-fluoradenin, Fludarabin des-phosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12FN5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
244-525-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1225932
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Fluoradenin-9-β-D-Arabinofuranosid, DNA synthesis and methylation inhibitor
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
InChI key
HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
Gene Information
Application
2-Fluoroadenine-9-β-D-arabinofuranoside (F-ara-A) has been used:
  • to assess its interaction with kinase inhibitor UCN-01 in human leukemia cells (U937 and HL-60) and primary patient samples
  • to assess its influence on endothelial cells by apoptosis assay and human microvascular endothelial cells (HMECs) by cytotoxicity assay
  • in comparative cytotoxicity studies with Alemtuzumab CDC in 17p13- chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients
Biochem/physiol Actions
Fludarabine (the 5′-phosphate) is a prodrug that is converted to F-ara-A, which enters cells and accumulates primarily as the 5′-triphosphate. F-ara-A interferes with DNA synthesis and repair and induces apoptosis of cancer cells.
Fludarabine (the 5′-phosphate) is a prodrug that is converted to F-ara-A, which enters cells and accumulates primarily as the 5′-triphosphate. F-ara-A interferes with DNA synthesis and repair and induces apoptosis of cancer cells. F-ara-A also strongly inhibits DNA methylation, particularly methylation of cytosine in CpG dinucleotide sequences.
Disclaimer
The name fludarabine refers to 9-β-D-arabinofuranosyl-2-fluoroadenine 5′-phosphate, but is sometimes erroneously used for this compound, which lacks the phosphate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F9813Y00022561272204
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Candida Vitale et al.
Scientific reports, 13(1), 16950-16950 (2023-10-08)
Despite recent relevant therapeutic progresses, chronic lymphocytic leukemia (CLL) remains an incurable disease. Selinexor, an oral inhibitor of the nuclear export protein XPO1, is active as single agent in different hematologic malignancies, including CLL. The purpose of this study was
Interactions between 2-fluoroadenine 9-beta-d-arabinofuranoside and the kinase inhibitor UCN-01 in human leukemia and lymphoma cells
Harvey S, et al.
Clinical Cancer Research, 7(2), 320-330 (2001)
Fludarabine induces apoptosis, activation, and allogenicity in human endothelial and epithelial cells: protective effect of defibrotide
Eissner G, et al.
Blood, 100(1), 334-340 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F2773-5MG04061832947549
F2773-10MG04061832947532