Fortfahren mit
F1641
Anti-Human-IgG (γ-kettenspezifisches), F(ab′)2-Fragment, FITC in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Human-IgG-FITC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 561,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF (d)
Citations:
16
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Immunglobulin G (IgG) gehört zur Familie der Immunglobuline und ist ein häufig exprimierter Serumantikörper. Die zwei schweren und die zwei leichten Ketten des IgG sind eine Disulfidbindung verbunden. Es ist ein Glykoprotein und unterstützt vor allem die Immunabwehr. IgG liegt üblicherweise als Monomer vor. Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert und ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden. Etwa 70 Prozent des Gesamtimmunglobulins besteht aus IgG. Das Immunglobulin G (IgG) ist an Hypersensitivität vom Typ II und Typ III beteiligt.
Menschliche IgG sind Glykoprotein-Antikörper, die zwei gleichwertige leichte Ketten und zwei identische schwere Ketten enthalten. IgG weisen vier unterschiedliche Isoformen auf, von IgG1 bis IgG4. Diese Antikörper regulieren die Immunreaktionen auf Allergien und pathogene Infektionen. IgG werden auch mit Komplementfixierung und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht
Anti-Human-IgG (γ-kettenspezifisch), (F(ab′)2)-Fragment-FITC-Antikörper ist spezifisch für Human-IgG, wenn es im Vergleich zu aufgereinigten Human-IgA, IgG, IgM, Bence Jones κ und λ Myelomproteinen getestet wird. Bei Verwendung dieses Produkts werden Hintergrundfärbungen aufgrund vorhandener Fc-Rezeptoren vermieden.
Immunogen
Aufgereinigtes Human-IgG
Application
Anti-Human-IgG (γ-kettenspezifisch), (F(ab′)2)-Fragment-FITC-Antikörper ist für die Verwendung in Immunfluoreszenzstudien geeignet (1:32).
Anti-Human-IgG (γ-kettenspezifisch), F(ab′)2-Fragment−FITC-Antikörper wird in Immunfluoreszenzstudien und in der zytofluorometrischen Kreuzprobe (FCXM) verwendet.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0132F3512F8264
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)