Fortfahren mit
F113
R(−)-Fenfluramine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16F3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.72
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
USDEA Schedule IV
SMILES string
Cl.CCN[C@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-SBSPUUFOSA-N
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer
Neurotoxic on prolonged administration or at high dosage; releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism; anorectic.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Recent studies in the clinical pharmacology of anorectic drugs.
Silverstone, et al.
Recent Adv. Obes. Res., 5, 285-285 (1986)
Re: Estimate of deaths due to valvular insufficiency attributable to the use of benfluorex in France.
Nicolas Deltour et al.
Pharmacoepidemiology and drug safety, 21(6), 584-585 (2012-04-21)
Christophe Tribouilloy et al.
Circulation, 126(24), 2852-2858 (2012-11-13)
Benfluorex was withdrawn from European markets in June 2010 after reports of an association with heart valve lesions. The link between benfluorex and valve regurgitations was based on small observational studies and retrospective estimations. We therefore designed an echocardiography-based multicenter