Fortfahren mit
F0429
Flunixinmeglumin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[2-Methyl-3-(trifluormethyl)-phenyl]-amino]-3-pyridincarbonsäure Megluminsalz, Banamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11F3N2O2·C7H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
255-836-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
136.6-137.4 °C
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Application
Flunixin meglumine has been used as a nonsteroidal anti-inflammatory drug standard in electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI/MS).
Flunixin meglumine (IC50 = 1 nM) can be used as a drug for animals for the management of intestinal ischaemia, colic, and endotoxemia in horses.
Biochem/physiol Actions
Flunixin meglumine is a nonsteroidal anti-inflammatory drug, which blocks prostaglandin synthesis.
COX1, COX2 und PLA2-Inhibitor, nicht-narkotisches Schmerzmittel, antipyretisch, entzündungshemmend.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F5557A7106SML0530
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: freely soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flunixinmeglumin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)