Fortfahren mit
F0127
D-(−)-Fructose
≥99% (HPLC)
D-(−)-Fructose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
D-Levulose, Fruchtzucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
€ 29,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
corn
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Glucose (enzymatic)
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
D-Fructose ist eine wichtige Ketohexose, die verbreitet in freier Form in Fruchtsäften, Moschus und Honig in Begleitung von Glucose vorliegt. Sie ist ein Bestandteil von Raffinose, Saccharose und Inulin. Fructose wird durch die Hydrolyse von Inulin gebildet.
Application
D-(-)-Fructose wird wie folgt verwendet:
  • als Zusatz zu modifizierter Sabouraud (mSAB)/Sabouraud-Bouillon zum Kultivieren von Zygosaccharomyces bailii und zum Herstellen von Ketchup, um das Vorliegen von chemischen Konservierungsmitteln zu vermeiden
  • zum Herstellen von hypoosmotischer Fructoselösung zum Beurteilen der funktionellen Integrität von Spermienmembranen
  • als Zusatz zu Trinkwasser zum Imitieren von Softdrinks mit Maissirup mit hohem Fructosegehalt
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F254347740F2793
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
biological source
corn
biological source
corn
biological source
-
biological source
corn
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this producr RNase free?
    1 answer
    1. This product is not tested for RNase. Currently, an RNase/DNase free product is not available.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review