Fortfahren mit
EP5804742001
Eppendorf® Buckets
2xMTP-buckets for rotor A-2-MTP, 5804/5810
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 474,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5804742001
Feature:
2xMTP-buckets for rotor A-2-MTP, 5804/5810
€ 474,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
2xMTP-buckets for rotor A-2-MTP, 5804/5810
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804742001
General description
Buckets for Eppendorf centrifuge buckets.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EP5804741005EP5804743008EP4052102001
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804742001
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804741005
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804743008
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4052102001
feature
2xMTP-buckets for rotor A-2-MTP, 5804/5810
feature
for rectangular buckets 100 ml
feature
2xDWP-buckets for rotor A-2-DWP, 5804/5810
feature
-
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 4 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Buckets
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)