Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.410,00 |
Über diesen Artikel
€ 3.410,00
AC/DC input
230 V AC, UK plug
feature
CE compliant, to hold 4 100 mL round buckets, to hold 4 50 mL conical tubes, to hold 8 15 mL conical tubes , incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters
manufacturer/tradename
5702000365, Eppendorf® 5702000365, Eppendorf®
parameter
3000 × g, 4400 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature CE compliant, to hold 4 50 mL conical tubes, incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters, to hold 4 100 mL round buckets, to hold 8 15 mL conical tubes | feature CE compliant, w/o rotor | feature CE compliant, w/o rotor | feature CE compliant, to hold 12 1.5/2.0 mL tubes, incl. standard rotor |
| manufacturer/tradename 5702000365, Eppendorf®, Eppendorf® 5702000365 | manufacturer/tradename 5702000010, Eppendorf® 5702000010 | manufacturer/tradename 5702000065, Eppendorf® 5702000065 | manufacturer/tradename 5452000010, Eppendorf® 5452000010 |
| parameter 3000 × g, 4400 rpm | parameter 3000 × g, 4400 rpm | parameter 3000 × g, 4400 rpm | parameter 12100 × g, 13400 rpm |
| AC/DC input 230 V AC, UK plug | AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | AC/DC input 230 V AC, UK plug | AC/DC input 230 V AC, Schuko plug |
| technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EP5702000365-1EA | 04022536221182 |